4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8452-100G PC8452-25G PC8452-5G
APOSPC8452-100GEA 91.5 EUR InStock
APOSPC8452-100G APOSPC8452-25G APOSPC8452-5G
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143291
Numéro CAS: 110888-15-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité