2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8456-1G PC8456-250MG
APOSPC8456-1GEA 640 EUR InStock
APOSPC8456-1G APOSPC8456-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₂N₄O₂
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794280
Numéro CAS: 338982-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité