1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8460-1G PC8460-500MG
APOSPC8460-1GEA 666 EUR InStock
APOSPC8460-1G APOSPC8460-500MG
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂O₃
MW: 300,24 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935857
Numéro CAS: 446276-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité