3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8464-500MG PC8464-5G PC8464-1G
APOSPC8464-500MGEA 302 EUR InStock
APOSPC8464-500MG APOSPC8464-5G APOSPC8464-1G
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formule: C₁₁H₅F₃N₄O₂
MW: 282,18 g/mol
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274940
Numéro CAS: 121065-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité