2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluorobenzaldoxime
PC8482-10G PC8482-1G PC8482-5G
APOSPC8482-10GEA 372 EUR InStock
APOSPC8482-10G APOSPC8482-1G APOSPC8482-5G
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764489
Numéro CAS: 19064-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité