2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC8520-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC8520-1G APOSPC8520-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223,05 g/mol
Point de fusion: 47…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798253
Numéro CAS: 458532-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité