trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8529-1G PC8529-5G
APOSPC8529-1GEA 158 EUR InStock
APOSPC8529-1G APOSPC8529-5G
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₂
MW: 165,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093725
Numéro CAS: 214907-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité