Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC8531-25G PC8531-5G PC8531-100G
APOSPC8531-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC8531-25G APOSPC8531-5G APOSPC8531-100G
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle 98%
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃BrClFO
Point d'ébullition: 86…88 °C/15mmHg
Point de fusion: 24…25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411584
Numéro CAS: 151982-51-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité