(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8535-1G PC8535-25G PC8535-5G
APOSPC8535-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC8535-1G APOSPC8535-25G APOSPC8535-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formule: C₅H₈F₃N
MW: 139,12 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C
Point de fusion: 27…33 °C
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093766
Numéro CAS: 119580-41-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité