4-Bromo-3-fluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC8537-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC8537-100G APOSPC8537-25G APOSPC8537-5G
4-Bromo-3-fluorophénol 97%
4-Bromo-3-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
Point d'ébullition: 96 °C/2,8mmHg
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051907
Numéro CAS: 121219-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité