Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl perfluoroethyl ether
PC8543-25G PC8543-5G
APOSPC8543-25GEA 1260 EUR InStock
APOSPC8543-25G APOSPC8543-5G
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Pentafluoroethyl ethyl ether
Formule: C₄H₅F₅O
MW: 164,08 g/mol
Point d'ébullition: 29…30 °C
Densité: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862046
Numéro CAS: 22052-81-9
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité