Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8563-1G PC8563-25G PC8563-5G PC8563-100G
APOSPC8563-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC8563-1G APOSPC8563-25G APOSPC8563-5G APOSPC8563-100G
Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque
Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Point de fusion: 162…168 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094517
Numéro CAS: 124700-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité