3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC8573-25GEA 476 EUR InStock
APOSPC8573-25G APOSPC8573-5G
3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide 95+%
3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NS
MW: 151,23 g/mol
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01567258
Numéro CAS: 53515-17-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité