Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8595-1G PC8595-5G
APOSPC8595-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC8595-1G APOSPC8595-5G
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₇FO₂S
MW: 210,225 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371535
Numéro CAS: 154630-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité