1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridécafluoro-8-iodononane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Iodo-1H,1H,1H,2H,3H,3H-perfluorononane
PC8627-1G PC8627-5G
APOSPC8627-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC8627-1G APOSPC8627-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridécafluoro-8-iodononane 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridécafluoro-8-iodononane
Formule: C₉H₆F₁₃I
MW: 488,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156018
Numéro CAS: 38550-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité