Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
PC8633-25G PC8633-5G
APOSPC8633-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC8633-25G APOSPC8633-5G
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,1530 g/mol
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689703
Numéro CAS: 185629-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité