1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8638-1G PC8638-5G PC8638-10G
APOSPC8638-1GEA 271 EUR InStock
APOSPC8638-1G APOSPC8638-5G APOSPC8638-10G
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₁F₃N₂O₂
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04124379
Numéro CAS: 142818-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité