1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC8647-10GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC8647-10G APOSPC8647-2G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formule: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220,22 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041189
Numéro CAS: 1736-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité