1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis/trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC8651-100MG PC8651-250MG
APOSPC8651-100MGEA 143 EUR InStock
APOSPC8651-100MG APOSPC8651-250MG
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₀F₅I
MW: 328,07 g/mol
Point d'ébullition: 60…70 °C/6mmHg
Densité: 1.77 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183509
Numéro CAS: 711-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité