6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8655-1G PC8655-25G PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC8655-1G APOSPC8655-25G APOSPC8655-5G
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134542
Numéro CAS: 64113-84-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité