4-Fluorothiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzothioamide
PC8678-1G PC8678-5G
APOSPC8678-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC8678-1G APOSPC8678-5G
4-Fluorothiobenzamide
4-Fluorothiobenzamide
Formule: C₇H₆FNS
MW: 155,2 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313285
Numéro CAS: 22179-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité