1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8685-100G
APOSPC8685-100GEA 121 EUR InStock
APOSPC8685-100G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042578
Numéro CAS: 202865-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité