L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
PC8686-1G PC8686-5G
APOSPC8686-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC8686-1G APOSPC8686-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃N
MW: 265.71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178913
Numéro CAS: 6652-16-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité