HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8718-25G PC8718-100G PC8718-250G
APOSPC8718-25GEA 23.4 EUR InStock
APOSPC8718-25G APOSPC8718-100G APOSPC8718-250G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formule: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Point de fusion: 186 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274639
Numéro CAS: 148893-10-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité