4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
PC8732-1G PC8732-5G
APOSPC8732-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC8732-1G APOSPC8732-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
4-(Trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₇F₃
MW: 172,15 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C/40mmHg
Densité: 1.165 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075539
Numéro CAS: 402-50-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité