Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluoro-L-phenylalanine, Fmoc-p-fluoro-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-F)-OH, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, N-Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC8734-1G PC8734-25G PC8734-5G
APOSPC8734-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC8734-1G APOSPC8734-25G APOSPC8734-5G
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405,425 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191197
Numéro CAS: 169243-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité