1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
PC8738-100G PC8738-250G PC8738-25G PC8738-500G
APOSPC8738-100GEA 87 EUR InStock
APOSPC8738-100G APOSPC8738-250G APOSPC8738-25G APOSPC8738-500G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Formule: C₁₀H₁₂F₂O
MW: 186,202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368738
Numéro CAS: 136239-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité