Isothiocyanate de 2,4-dibromo-6-fluorophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8745-1G PC8745-25G PC8745-5G
APOSPC8745-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC8745-1G APOSPC8745-25G APOSPC8745-5G
Isothiocyanate de 2,4-dibromo-6-fluorophényle 97%
Isothiocyanate de 2,4-dibromo-6-fluorophényle
Formule: C₇H₂Br₂FNS
Point de fusion: 50…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 244022-67-1
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité