Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phosphoric Acid Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl) Ester, Tris(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl) phosphate
PC8751-25G PC8751-5G
APOSPC8751-25GEA 575 EUR InStock
APOSPC8751-25G APOSPC8751-5G
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate
Mass Spectrometry standard
Formule: C₁₅H₉F₂₄O₄P
MW: 740,17 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C/0.1mmHg
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054654
Numéro CAS: 355-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité