Acide 2-fluoroisobutyrique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8763-25G PC8763-5G PC8763-1G
APOSPC8763-25GEA 277 EUR InStock
APOSPC8763-25G APOSPC8763-5G APOSPC8763-1G
Acide 2-fluoroisobutyrique 95%
Acide 2-fluoroisobutyrique
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106,1 g/mol
Point d'ébullition: 57…58 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452788
Numéro CAS: 63812-15-7
ONU: 2926
ADR: 4.1+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité