Acide 3-fluoroisonicotinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC8767-25G
APOSPC8767-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC8767-25G
Acide 3-fluoroisonicotinique
Acide 3-fluoroisonicotinique
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Point de fusion: 251…254 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789251
Numéro CAS: 393-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité