1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8783-1G PC8783-250MG
APOSPC8783-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC8783-1G APOSPC8783-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Formule: C₉H₉FN₂O
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787796
Numéro CAS: 53159-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité