4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8785-1G PC8785-5G PC8785-250MG
APOSPC8785-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC8785-1G APOSPC8785-5G APOSPC8785-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid
Formule: C₅H₂F₆O₂
Point d'ébullition: 109…110 °C/120mmHg
Point de fusion: 26…28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013574
Numéro CAS: 1763-28-6
EINECS: 217-180-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité