4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8829-1G PC8829-5G
APOSPC8829-1GEA 405 EUR InStock
APOSPC8829-1G APOSPC8829-5G
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Formule: C₈H₄ClF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13947-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité