1-Bromo-5-fluoronaphtalène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8838-1G PC8838-25G PC8838-5G
APOSPC8838-1GEA 128 EUR InStock
APOSPC8838-1G APOSPC8838-25G APOSPC8838-5G
1-Bromo-5-fluoronaphtalène 97%
1-Bromo-5-fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₆BrF
MW: 225,0571 g/mol
Point d'ébullition: 85…90 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 18…19 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258916
Numéro CAS: 315-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité