4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)acetamide
PC8844-100G PC8844-25G PC8844-5G
APOSPC8844-100GEA 684 EUR InStock
APOSPC8844-100G APOSPC8844-25G APOSPC8844-5G
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Formule: C₈H₆BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038226
Numéro CAS: 541539-64-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité