3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
PC8847-5G PC8847-100G PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8847-5G APOSPC8847-100G APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863558
Numéro CAS: 218301-22-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité