Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
PC8848-100G
APOSPC8848-100GEA 331 EUR InStock
APOSPC8848-100G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Formule: C₈F₈O₂
MW: 280,07 g/mol
Point d'ébullition: 122…123 °C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134438
Numéro CAS: 14533-84-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité