6-Fluorovératraldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
PC8855-1G PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC8855-1G APOSPC8855-5G
6-Fluorovératraldéhyde
6-Fluorovératraldéhyde
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061108
Numéro CAS: 71924-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité