2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8858-1G PC8858-5G
APOSPC8858-1GEA 166 EUR InStock
APOSPC8858-1G APOSPC8858-5G
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Formule: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800751
Numéro CAS: 1000339-96-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité