2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8860-1G PC8860-5G
APOSPC8860-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC8860-1G APOSPC8860-5G
2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
Formule: C₆H₂Br₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862003
Numéro CAS: 232267-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité