3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-2-thiophenecarboxylic acid
PC8915-10G PC8915-1G PC8915-5G
APOSPC8915-10GEA 267 EUR InStock
APOSPC8915-10G APOSPC8915-1G APOSPC8915-5G
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C5H3FO2S
MW: 146,1395 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03426911
Numéro CAS: 32431-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité