4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: ω-Chloro-4-fluorobutyrophénoneγ-Chloro-4-fluorobutyrophénone
APOSPC8945-100GEA 129 EUR InStock
APOSPC8945-100G
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
Formule: C₁₀H₁₀ClFO
MW: 200,64 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C/0,7mmHg
Point de fusion: 44352 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001007
Numéro CAS: 3874-54-2
EINECS: 223-395-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité