4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
PC8950-25G
APOSPC8950-25GEA 179 EUR InStock
APOSPC8950-25G
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde 97%
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,1283 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04406687
Numéro CAS: 151103-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité