3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8951-1G PC8951-5G PC8951-25G
APOSPC8951-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC8951-1G APOSPC8951-5G APOSPC8951-25G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 119…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797917
Numéro CAS: 118276-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité