2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC8970-5GEA 119 EUR InStock
APOSPC8970-5G APOSPC8970-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point de fusion: 217…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774132
Numéro CAS: 131747-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité