Acide 2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8975-25G PC8975-5G
APOSPC8975-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC8975-25G APOSPC8975-5G
Acide 2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque
Acide 2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque
Formule: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Point de fusion: 148…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002408
Numéro CAS: 652-18-6
EINECS: 435-890-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité