Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8977-25G PC8977-5G
APOSPC8977-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC8977-25G APOSPC8977-5G
Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Trimethylsilyl trifluoroacetate
Reagent for ring opening of cyclopropyl ketones.
Formule: C₅H₉F₃O₂Si
Point d'ébullition: 88…90 °C
Densité: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000413
Numéro CAS: 400-53-3
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité