1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8978-1G PC8978-10MG PC8978-50MG PC8978-100MG PC8978-250MG PC8978-500MG
APOSPC8978-1GEA 275 EUR InStock
APOSPC8978-1G APOSPC8978-10MG APOSPC8978-50MG APOSPC8978-100MG APOSPC8978-250MG APOSPC8978-500MG
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235221
Numéro CAS: 582325-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité