3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanenitrile
PC8987-1G PC8987-250MG
APOSPC8987-1GEA 236 EUR InStock
APOSPC8987-1G APOSPC8987-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formule: C₁₀H₈F₃N
MW: 199,18 g/mol
Point d'ébullition: 86 °C/0.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973009
Numéro CAS: 95096-06-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité